Masterflex® L/S® PTFE-Diaphragm Pump Heads, Avantor®
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
07090-42 07090-62
MFLX07090-42EA 1150 EUR InStock
MFLX07090-42 MFLX07090-62
Masterflex® L/S® PTFE-Diaphragm Pump Heads, Avantor®
Pompe Pump Heads Peristaltic Pump Heads
Compatible with most Masterflex® L/S® drives.
  • PTFE and glass wetted parts help maintain fluid purity
  • Ideal for pumping through filters or into pressurized systems
  • Check valve on inlet side of pump holds prime for up to two hours when pump is off
Note: Do not use these pump heads with Masterflex® drives requiring a long-shaft pump head.
Information de livraison: Includes mounting tools, coupling hardware, and service kit.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité