L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Masterflex® I/P® Precision Pump Tubing, BioPharm Platinum-Cured Silicone, Avantor®
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
MFLX96420-26EA 516 EUR InStock
MFLX96420-26 MFLX96420-73 MFLX96420-82
Masterflex® I/P® Precision Pump Tubing, BioPharm Platinum-Cured Silicone, Avantor®
Tuyaux Tubes pour pompe péristaltique
Smooth inner surface designed to reduce risk of particle entrapment and contamination.
  • Genuine Masterflex® tubing undergoes robust testing to provide optimal performance/pump life hours with peristaltic pump equipment
  • Precision extruded to tight tolerances for high repeatability, accuracy, and reproducibility
  • Global market leader in range of formulations for most extensive chemical compatibility
  • Single-use custom lengths and configurations available to minimize downtime
  • Regulatory Approvals to match your unique application
  • Always in stock—most formulations
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité