Masterflex® L/S® Replacement Brushes and Brush Caps, Avantor®
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
Masterflex®
MFLX07533-01EA 89.4 EUR InStock
MFLX07533-01 MFLX07520-04 MFLX07520-03 MFLX07520-06
Masterflex® L/S® Replacement Brushes and Brush Caps, Avantor®
Pompe Pompes péristaltiques
Quickly and easily replace components of your Masterflex system.
  • Choose replacement brushes and caps based on your Masterflex L/S drive
  • Brushes should be inspected every six months or 2000 hours—whichever comes first
Easy to install, these replacement drive parts will help extend the life of your drive.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité