Flux Pumps Sanitary Drum Pump Air Motors
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
07070-60 07070-70
MFLX07070-60EA 1260 EUR InStock
MFLX07070-60 MFLX07070-70
Flux Pumps Sanitary Drum Pump Air Motors
Pompe Pompes pour conteneur/transfert
Configurable to your requirements.
  • High-viscosity tube set handles fluids with viscosities to 50,000 cp!
Air-operated motors are ideal for hazardous duty applications or where electricity is not available. Models 07070-60 and -70 are fitted with a muffler and include a grounding post. Model 07070-70 also has a unique trigger valve handle—press switch for intermittent pumping; lock switch for continuous use.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité