L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Masterflex® Ismatec® Fixed-Speed Rack-Mount Minicartridge Peristaltic Pumps, Avantor®
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
78012-00 78012-20 78012-30 78012-40 78012-50 78012-60 78012-80 78012-90 78012-92
MFLX78012-05-EUEA 1170 EUR InStock
MFLX78012-05-EU MFLX78012-35-EU MFLX78012-55-EU MFLX78012-65-EU MFLX78012-85-EU MFLX78012-95-EU MFLX78012-00 MFLX78012-20 MFLX78012-30 MFLX78012-40 MFLX78012-50 MFLX78012-60 MFLX78012-80 MFLX78012-90 MFLX78012-92 MFLX78012-97-EU
Masterflex® Ismatec® Fixed-Speed Rack-Mount Minicartridge Peristaltic Pumps, Avantor®
Pompe Pompes péristaltiques
Compact size mounting rod—use these pumps almost anywhere.
  • A constant-speed, synchronous motor ensures a steady, repeatable flow rate
  • Change tubing sizes to obtain different flow rates
Minicartridge design offers the easiest and most convenient tubing changes of all—even replace tubing while your pump is running! Order extra optional minicartridges with adjustable occlusion to manually vary pressure on each channel. Have extra 3-stop tubing on hand when fast tubing changes are crucial. (Scroll down to see all accessory choices.)
Information deMore Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SERVICES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité