Masterflex® Ismatec® Quick-Couple, Single-Channel Pump Heads for 1.6 or 2.4 mm Wall Tubing, Avantor®
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
Masterflex®
MFLX78002-20EA 973 EUR InStock
MFLX78002-20 MFLX78002-60 MFLX78002-14 MFLX78002-16 MFLX78002-22 MFLX78002-11
Masterflex® Ismatec® Quick-Couple, Single-Channel Pump Heads for 1.6 or 2.4 mm Wall Tubing, Avantor®
Pompe Pump Heads Peristaltic Pump Heads
Snap your pump head onto your drives quickly with turn-and-lock mounting system.
  • Select from interchangeable pump heads that offer flow rates from 0.01 to 3660 ml/min
Ensure optimum performance from your Ismatec® pumps.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité