L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Masterflex® Ismatec® Peristaltic Pump Footswitches, Avantor®
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
MFLX07610-25EA 1420 EUR InStock
MFLX07610-25 MFLX78003-07 MFLX78016-93 MFLX78016-91 MFLX78016-95
Masterflex® Ismatec® Peristaltic Pump Footswitches, Avantor®
Pompe Pompes péristaltiques
Simplify your dispensing.
  • Select the footswitch with connectio suitable for your Ismatec® pump
Footswitches provide convenient, hands-free operation of your pump drives from up to six feet away. Simply press once to start pump, press again to stop.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité