L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
FMI Valveless Piston Pump Heads, Series Q
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
MFLX07104-53EA 2010 EUR InStock
MFLX07104-53 MFLX07104-54 MFLX07104-56 MFLX07104-63 MFLX07104-64 MFLX07104-66
FMI Valveless Piston Pump Heads, Series Q
Pompe Pump Heads Piston Pump Heads
No valves to clog or wear out.
  • Build your own pump systems using interchangeable heads, drives, and accessories
  • Pump fluids with viscosities up to 500 cp
  • Low dead volume
These FMI Series Q valveless piston pump heads give you options to handle a wide range of fluids at pressures up to 100 psi. The interchangeable pump head modules provide numerous flow and material combinations for optimal versatility. Choose from a combination of ceramic, PVDF, carbon, and stainless steel wetted materials for an inert and corrosion resistant fluid path, ideal forMore Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité