Hand-Operated Piston Dispensing Drum Pump, PVC
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
07079-50 07079-55 07079-60
MFLX07079-50EA 75.2 EUR InStock
MFLX07079-50 MFLX07079-55 MFLX07079-60
Hand-Operated Piston Dispensing Drum Pump, PVC
Pompe Pompes pour conteneur/transfert
Economical piston pumps are ideal for a variety of fluids.
  • Adjustable to most pails and drums
Models 07079-50 and -55 feature an angled spout to help prevent dripping. Models 07079-60 and -65 are made entirely of PVC, including the piston and seal, making them an ideal option for sanitary applications.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité