L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Plastic Hand-Operated Heavy-Duty Acid-Transfer Hand Pumps
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
06433-10 06433-20 06433-30 06433-40
MFLX06433-10EA 214 EUR InStock
MFLX06433-10 MFLX06433-20 MFLX06433-30 MFLX06433-40
Plastic Hand-Operated Heavy-Duty Acid-Transfer Hand Pumps
Pompe Pompes pour conteneur/transfert
Ideal for most acid/base or ionic salt applications.
  • UL-listed for sulfuric acid transfer at 50% concentration
  • Withstand temperatures up to 120 °F (49 °C)
  • Self-priming, will not siphon
These plastic hand-operated drum pumps are ideal for heavy-duty applications that require acid-transfer. All models are constructed of solvent-welded PVC body and shaft with Viton® valves and seals and feature 6 strokes/gallon (2 strokes/liter).
Commander maintenant
COMMANDE
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Collapse All
Désignation Débit Container adapter Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Hand-operated acid-transfer pump, 6 strokes/gallon, no adapter 2 strokes/L (6 strokes/gal.) None 1 MFLX06433-10
  • Details
  • Hand-operated acid-transfer pump, 6 strokes/gallon, 2" IPS adapter 2 strokes/L (6 strokes/gal.) 2" IPS 1 MFLX06433-20
  • Details
  • Hand-operated acid-transfer pump, 6 strokes/gallon, male buttress adapter 2 strokes/L (6 strokes/gal.) Buttress Dell Drum (M) 1 MFLX06433-30
  • Details
  • Hand-operated acid-transfer pump, 6 strokes/gallon, female buttress adapter 2 strokes/L (6 strokes/gal.) 83 mm Buttress (F) 1 MFLX06433-40
  • Details
  • UL Listed
    Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
    Créer une page catalogue sous forme pdf
    claquement
    Veuillez sélectionner l'article
    Entrer les détails
    Saisissez le numéro de lot :
    Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
    Ou
    Produit original :
    Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité