L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Direct Coupled Brass-Bodied Rotary Vane Pumps
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
79410-05 79410-10 79410-15
MFLX79410-05EA 665 EUR InStock
MFLX79410-05 MFLX79410-10 MFLX79410-15
Direct Coupled Brass-Bodied Rotary Vane Pumps
Pompe Pompes à turbine flexible/rotative/roulante
Ideal for high pressure applications—up to 240 psi.
  • Pulseless flow at pressures up to 240 psi
  • Built-in bypass relief valve protects your pump from damage
  • Select from economical brass or corrosion-resistant 303 stainless steel bodied pumps
Power cord not included.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité