Double-Walled Heat-Shrink Tubing, PTFE
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
95810-13 95810-15 95810-16
MFLX95810-13EA 486 EUR InStock
MFLX95810-13 MFLX95810-15 MFLX95810-16
Double-Walled Heat-Shrink Tubing, PTFE
Tuyaux Heat-Shrink Tubing
Ideal for chemically inert applications.
  • Global market leader in range of formulations for most extensive chemical compatibility
Double-walled PTFE tubing combines an exterior of heat-shrink PTFE with an inner layer of FEP to provide a tight, moisture-proof bond. Comes in 4-ft lengths; 3 lengths per pack, for a total of 12 ft/pk. Opaque.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité