Masterflex® Plastic Tubing Clamp Ties, Avantor®
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
MFLX95615-00EA 48 EUR InStock
MFLX95615-00 MFLX95615-10
Masterflex® Plastic Tubing Clamp Ties, Avantor®
Liens
Special curved clamp tie head ensures tight seal.
  • Ideal for general-purpose, single-use applications
Perfect for flexible fuel line, water line, and vacuum line applications. Ties measure 8" L x 0.18" W; maximum diameter of 1-3/4".
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité