Hose Clamps, Adjustable, Stainless Steel
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
MFLX06403-11EA 25.8 EUR InStock
MFLX06403-11 MFLX06403-12 MFLX06403-13 MFLX06403-14 MFLX06403-15 MFLX06403-16 MFLX06403-21 MFLX06403-22 MFLX06403-23 MFLX06403-24 MFLX06403-25
Hose Clamps, Adjustable, Stainless Steel
Pinces Clips pour tubes
Ideal for securely clamping tubes in place.
  • Resists corrosion
The band-type worm drive clamp features stainless steel strap and screw housing with a stainless steel screw.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité