Scienceware Flow Control Hosecock Clamps, Plastic
Fournisseur: Scienceware
MFLX06833-10EA 42.3 EUR InStock
MFLX06833-10
Scienceware Flow Control Hosecock Clamps, Plastic
Pinces Clips pour tubes
Deliver accurate regulation or interruption of fluid flow.
  • Constructed of Delrin acetal
DELRIN(R) resists weak acids, bases, and organic solvents. Controls flow in flexible tubing up to 1/2" (13 mm) OD. Replaces stopcocks in many applications. Install without disconnecting tubing. Autoclavable. Bel-Art.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité