L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Masterflex® Flow Ratchet Tubing Control Clamps, Avantor®
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
MFLX06833-00EA 89.1 EUR InStock
MFLX06833-00 MFLX06833-01
Masterflex® Flow Ratchet Tubing Control Clamps, Avantor®
Pinces Clips pour tubes
Won't rust, corrode, or distort.
  • Constructed of durable Celcon plastic
Durable Celcon plastic clamp is autoclavable; won't rust, corrode, or distort. Accepts flexible tubing.
Mini clamp accept up to 1/4" OD tubing and provides on/off control. The standard clamp accepts up to 1/2" OD tubing and features twelve-position ratchet control to adjust flow from fully-open to complete-closure.
Commander maintenant
COMMANDE
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Ratchet Tubing Clamp for up to 1/2" Tubing, Acetal; 25/pack 25 MFLX06833-00
  • Details
  • Mini Tubing Clamps for up to 1/4" Tubing, On/Off, Acetal; 25/Pk 25 MFLX06833-01
  • Details
  • Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
    Créer une page catalogue sous forme pdf
    claquement
    Veuillez sélectionner l'article
    Entrer les détails
    Saisissez le numéro de lot :
    Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
    Ou
    Produit original :
    Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité