Check Valves with Pipe Thread Connections
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
01350-30 01350-36
MFLX01350-30EA 285 EUR InStock
MFLX01350-30 MFLX01350-36
Check Valves with Pipe Thread Connections
Vannes Check Valves
Create a secure pipe threaded connection.
  • Choose from PVDF, PVC, or polypropylene (PP) bodies
All valves have Viton® diaphragms.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité