L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
+GF+ Piping Systems Metering Ball Valves
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
01360-40 01360-45
MFLX01360-40EA 202 EUR InStock
MFLX01360-40 MFLX01360-45
+GF+ Piping Systems Metering Ball Valves
Vannes Metering Valves
Precise control over 180° range.
  • Choose between PVC or polypropylene (PP) construction
Ball valves give you precise control over the entire 180° range. True union design lets you remove wetted parts. Valves have Viton® or EPDM body seals and seats. Less than 5" overall length. Calibrated in 5° increments.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité