Masterflex® Chemically Inert Metering Valves, Avantor®
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
Masterflex®
MFLX06394-04EA 146 EUR InStock
MFLX06394-04 MFLX06394-16 MFLX06394-02 MFLX06394-00
Masterflex® Chemically Inert Metering Valves, Avantor®
Vannes Metering Valves
Easily meter corrosive fluids or gases.
  • Just turn—eight turns fully open or close valv
Excellent for metering corrosive fluids and gases — all wetted parts are CTFE and PTFE. Eight turns will fully open or close valves. Maximum pressure is 75 psi and maximum temperature is 150 °F (93 °C); orifice size is 1/4".
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité