GF Signet Needle Valves with Thread Adapters, PVDF
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
01369-21 01369-22
MFLX01369-21EA 539 EUR InStock
MFLX01369-21 MFLX01369-22
GF Signet Needle Valves with Thread Adapters, PVDF
Vannes Needle Valves
Create a secure pipe threaded connection.
  • Constructed of durable PVDF
PVDF needle valves are pressure rated up to 200 psi (13.8 bar) with a max temperature rating of 302 deg F (150 deg C). Seats are made of PTFE and O-rings made of Viton®. Valves feature standard pipe thread connections and are autoclavable.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité