L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Masterflex® Multi-Turn PTFE Needle Valves, Avantor®
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
06393-60 06393-61 06393-70 06393-71 06393-80 06393-82 06393-92 06393-94 06393-96 06393-66 06393-68 06393-90
MFLX06393-60EA 80.9 EUR InStock
MFLX06393-60 MFLX06393-61 MFLX06393-70 MFLX06393-71 MFLX06393-80 MFLX06393-82 MFLX06393-92 MFLX06393-94 MFLX06393-96 MFLX06393-66 MFLX06393-68 MFLX06393-90
Masterflex® Multi-Turn PTFE Needle Valves, Avantor®
Vannes Needle Valves
Easily meter corrosive fluids or gases.
  • Constructed of durable PTFE
Maximum pressure is 75 psi; maximum temperature is +200 °F (+93 °C). Wetted parts are body and O-ring made of PTFE and CTFE valve spindle. Choose aluminum (Al) or 316 stainless steel (SS) body. Orifice is 0.125 inch.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité