Polypropylene and PVC Pressure Regulators
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
MFLX01350-82EA 948 EUR InStock
MFLX01350-82 MFLX01350-86
Polypropylene and PVC Pressure Regulators
Vannes Soupapes de décompression
Easily control your outlet pressure.
  • Choose between PVC or polypropylene (PP) construction with Viton® diaphragm
Valves feature a diaphragm made of Viton®. Use to control your outlet pressure between 5 and 50 psig; up to 150 psig inlet. Ideal for your liquid applications.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité