Pressure Relief Valves, 316 Stainless Steel
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
MFLX03245-40EA 920 EUR InStock
MFLX03245-40
Pressure Relief Valves, 316 Stainless Steel
Vannes Soupapes de décompression
Easily control your outlet pressure.
  • Constructed of durable 316 stainless steel (SS)
Use for liquid applications with flow rates up to 15 GPM. For pressures from 40 to 150 psig. Valves have 1/2" NPT(F); orifice size is 5/16".
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité