L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Masterflex® Flow-Through Pump Tubing Weights, Avantor®
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
MFLX07570-04EA 174 EUR InStock
MFLX07570-04 MFLX78226-81 MFLX78226-82
Masterflex® Flow-Through Pump Tubing Weights, Avantor®
Poids Poids de lestage
Keep your samples flowing and tubing from curling.
  • Choose between PTFE or stainless steel construction
This flow-through tubing weight prevents tubing from curling or floating. Ideal for groundwater sampling, this weight fits Masterflex®; L/S® 15 or L/S® 24 Precision tubing.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité