Flowline Switch-Pro Remote Relay Level Controller
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
43300-32 43300-34
MFLX43300-32EA 480 EUR InStock
MFLX43300-32 MFLX43300-34
Flowline Switch-Pro Remote Relay Level Controller
Capteurs de niveau
Control large loads—SPDT relay(s) rated 250 VAC, 10 A resistive.
  • LED indicators provide user with power, sensor and relay status
  • Fail-safe relay control of pumps and valves with 0-60 second time delay
  • PP 35 mm DIN enclosure with removable terminal straps
Controllers accept all Flowline(R) point level sensors and allow you to control external devices like pumps, valves, or alarms. Adjustable time delay prevents frequent relay-cycling. LEDs indicate wet/dry sensor condition. Mount controllers on any 35-mm DIN rail.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité