Masterflex® Replacement Drum Pump Tubes, Avantor®
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
Masterflex®
MFLX70604-62EA 1350 EUR InStock
MFLX70604-62 MFLX70604-42 MFLX70604-64 MFLX70604-66 MFLX70604-44 MFLX70604-68
Masterflex® Replacement Drum Pump Tubes, Avantor®
Pompe Pompes pour conteneur/transfert
Safely transfer corrosive chemicals, flammable liquids, and non-corrosive media.
  • Heavy-duty, thick-walled construction makes tube more durable
Replacement tubes do not include barrel adapter and mouting bracket; order separately.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité