Masterflex® Polypropylene String-Wound Gradient-Density Cartridges, Avantor®
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
01513-00 01513-02 01513-04
MFLX01513-00EA 17.3 EUR InStock
MFLX01513-00 MFLX01513-02 MFLX01513-04
Masterflex® Polypropylene String-Wound Gradient-Density Cartridges, Avantor®
Filtres Cartouches filtrantes
String-wind pattern has a lower presure drop for higher flow.
  • Constructed of polypropylene (PP)
Ideal for removing a broad range of deformable and nondeformable particles such as sand, silt, sludge, rust, and scale. Polypropylene string is resistant to chemical and bacterial attack. Maximum temperature is 150 °F (66 °C).
Note: For optimal performance, change cartridge at 25 psid.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité