Pentair Mixed-Bed Deionization Filter Cartridges
Fournisseur: Pentair
MFLX29830-63EA 78.7 EUR InStock
MFLX29830-63 MFLX29830-65 MFLX29830-64
Pentair Mixed-Bed Deionization Filter Cartridges
Filtres Cartouches filtrantes
Deionize and minimize the TOC (total organic carbon) in water.
  • FDA-compliant
Deionization Cartridges are designed for deionizing water at 16 MΩ, the mixed-bed cartridges also minimize the TOC (total organic carbon) level. Liquid flows through a bed. Not a double or single open-end cartridge. Compatible with any 9-3/4" housing without a center rod (i.e. 01508-25 or VPN 150068). Not compatible with 01508-40 or 01508-41 (VPN 156017-02 or 156018-02).
All materials are FDA-compliant.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité