Masterflex® Polypropylene Bag Filter Housings, Avantor®
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
Masterflex®
MFLX01510-00EA 354 EUR InStock
MFLX01510-00 MFLX01510-06 MFLX01510-04 MFLX01510-02
Masterflex® Polypropylene Bag Filter Housings, Avantor®
Filtres Bag Filter Systems
Strength and durability without bulk.
  • Polypropylene construction provides corrosion resistance, strength, and durability
  • Housings are lightweight and portable
  • Maximum temperature is 100 °F (38 °C)
Polypropylene is ideal for water, acids, plating solutions, corrosive chemicals, food products, and more. Each housing includes a Buna-N O-ring, gauge, wrench, ¼" vent port with plug, and 3/8" drain valve.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité