L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Polysucrose 400, Corning®
Fournisseur: Corning
61-196-RO 61-196-RM
MDTC61-196-ROEA 591 EUR InStock
MDTC61-196-RO MDTC61-196-RM
Polysucrose 400, Corning®
Milieux pour microbiologie Milieux pour microbiologie déshydratés
Polysucrose 400 is a synthetic polymer of sucrose and epichlorohydrin used for the density gradient separation of cells, cell membranes and virus cells.
It can also be used to isolate different organelles. This nonionic compound is provided in powder form.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité