Polypropylene bottles, Corning®
Fournisseur: Corning
1300P-1L 1300P-500W 1300P-500 1300P-250W 1300P-250 1300P-1LW
CORN1300P-1LEA 118.73 EUR InStock
CORN1300P-1L CORN1300P-500W CORN1300P-500 CORN1300P-250W CORN1300P-250 CORN1300P-1LW
Polypropylene bottles, Corning®
Flacons Pissettes
Bottles are manufactured from low density polyethylene and are offered with a narrow or wide mouth design.
  • Hollow glass stopper style
  • Reusable
  • Non sterile
The cap and dispensing tube are manufactured from polypropylene to optimize backflow of the solution. The design permits minimal turbulence of the liquid in the bottle.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité