Poloxamer, Corning®
Fournisseur: Corning
Corning®
MDTC61-161-RMEA 69.77 EUR InStock
MDTC61-161-RM MDTC13-901-CI
Poloxamer, Corning®
Milieux de culture cellulaire
Poloxamer 188 is a surfactant used in cell culture to protect cells in suspension against possible damage during transfer, freezing and thawing, and stirring.
It is a non-ionic detergent with an average molecular weight of 8400Da consisting of a central polypropylene flanked by two polyethylene molecules.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité