L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Axygen® Storage boxes
Fournisseur: Corning
TR8300 TR8300-A TR8300-B TR8300-BLK
AXYGTR8300EA 75.2 EUR InStock
AXYGTR8300 AXYGTR8300-A AXYGTR8300-B AXYGTR8300-BLK
Axygen® Storage boxes
Boîtes Boîtes de congélation
These storage boxes are the ideal solution to store samples over an extended period of time. Engineered to simplify sample identity as its polypropylene structure is meant to last.
  • Supports freezing at –80 °C and autoclaving at 121 °C
  • Alphanumeric sample identification
  • 100×1,5/2,0 ml tube capacity
These storage boxes are ideal for sample storage. These polypropylene boxes are engineered to withstand the harsh environments necessary for daily workflows in your laboratory.
The positive catch on the products anterior keeps the lid securely fastenedMore Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité