Sodium bicarbonate, Corning®
Fournisseur: Corning
61-065-RR 61-065-RO 25-035-CI
MDTC61-065-RREA 231.29 EUR InStock
MDTC61-065-RR MDTC61-065-RO 25-035-CI
Sodium bicarbonate, Corning®
Buffers Tampons de culture de tissus
Sodium bicarbonate is used as part of a buffering system commonly used to maintain physiological pH 7,2 to 7,4 in a culture environment
Bicarbonate is a weak buffer with that makes maintaining a pH range of 7,2 to 7,6 somewhat difficult, but it is non-toxic, and is a nutrient source.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité