L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Permaflow irradiated cleanroom ballpoint pen, BioClean™
Fournisseur: Nitritex
S-BPBP-1-BK S-BPBP-1-BL
NITRS-BPBP-1-BKEA 1620 EUR InStock
NITRS-BPBP-1-BK NITRS-BPBP-1-BL
Permaflow irradiated cleanroom ballpoint pen, BioClean™
Stylos Stylos pour salles propres
BioClean™ Permaflow cleanroom pens have fade and water-resistant fast drying permanent ink and feature an alcohol-resistant label for easy cleaning within a critical environment.
  • Alcohol-resistant labelling
  • Processed to ensure EU GMP Grade A compatibility
  • Permanent ink
  • Fade- and water-resistant
  • Quick drying
  • Non-toxic
Lightweight, tinted polypropylene round barrel and 1,0 mm point size for a line width of 0,32 mm for quality writing precision. Overall length is 149,8 mm.
Certifications: Processed in a NEBB certified ISO Class 4 cleanroom environment.More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité