Pre-sterilized individually wrapped blue pestle, Axygen®
Fournisseur: Corning
Axygen®
AXYGPES-15-B-SIEA 503 EUR InStock
AXYGPES-15-B-SI
Pre-sterilized individually wrapped blue pestle, Axygen®
Mortiers et pilons Pilons
Durable and inert polypropylene construction
  • Designed to fit 1.5 and 2.0 ml centrifuge tubes
  • Individually wrapped and sterilized
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité