ITT Jabsco High-Purity Air-Operated Double-Diaphragm Pumps
Fournisseur: ITT Jabsco
MFLX74020-00EA 3550 EUR InStock
MFLX74020-00 MFLX74020-10
ITT Jabsco High-Purity Air-Operated Double-Diaphragm Pumps
Pompe Pompes pneumatiques
Unique air valve ensures a positive shift every time – pump will not stall.
  • All diaphragms, liquid chambers, and manifolds are constructed
  • of 100% virgin PTFE for long life and high purity
  • Unique valve requires no lubrication or prepacking.
  • Easily access air valve without disassembling the pump
Pumps are manufactured under class 1000 clean room conditions to guarantee purity.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité