L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Masterflex® L/S® High-Performance Pump Head Mounting Hardware, Avantor®
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
MFLX77250-01EA 56.7 EUR InStock
MFLX77250-01 MFLX77252-01 MFLX77252-64
Masterflex® L/S® High-Performance Pump Head Mounting Hardware, Avantor®
Plaques de fixation
Secure your Masterflex® High-Performance pump head!
  • Constructed of durable stainless steel
Keep your pump head operating at its best with these replacement parts.
Information de livraison: Includes four 10-24 stainless steel mounting screws.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité