Gems Bent Stem Float Switches, Stainless Steel
Fournisseur: Gems Sensors & Controls
MFLX07187-22EA 470 EUR InStock
MFLX07187-22
Gems Bent Stem Float Switches, Stainless Steel
Capteurs de niveau
Get longer life and more durability with hermetically sealed switches.
  • Features a 90° stem for side mounting where space is a premium
This bent stem level switch accepts 120/240 VAC and operates as a NO switch. Switches include 24" leads.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité