Hand-Operated Siphon Drum Pumps
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
06422-20 06439-00 06439-10 07079-70
MFLX06422-20EA 23.3 EUR InStock
MFLX06422-20 MFLX06439-00 MFLX06439-10 MFLX07079-70
Hand-Operated Siphon Drum Pumps
Pompe Pompes pour conteneur/transfert
Economical siphon pumps are ideal for a variety of fluids.
  • Adaptable to most pails and drums
Siphon pumps are inexpensive, disposable hand pumps. Model 06439-00 features a squeeze-bulb action while models 06422-20 and 06439-10 feature a bellows action for quick and easy emptying of containers. Model 07079-70 creates a siphon with a few strokes of the pump.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité