L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Masterflex® Transfer Tubing Spool, Polytetrafluoroethylene (PTFE), Avantor®
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
95231-02 95231-06
MFLX95231-00EA 1080 EUR InStock
MFLX95231-00 MFLX95231-08 MFLX95231-10 MFLX95231-12 MFLX95231-14 MFLX95231-02 MFLX95231-06
Masterflex® Transfer Tubing Spool, Polytetrafluoroethylene (PTFE), Avantor®
Tuyaux Transfer Tubing
Available in spooled rolls for increased versatility.
  • Ideal for general-purpose, single-use, and extended fluid path applications
  • Global market leader in range of formulations for most extensive chemical compatibility
  • Single-use custom lengths and configurations available to minimise downtime
  • Regulatory approvals to match your unique application
This tubing is ideal for general laboratory use. They offer long life, won't age or oxidize, fits tightly to glass and metal, bends to small radius curves, are nontoxic. FDA compliant and made according to GMP.More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité