L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Masterflex® I/P® Brushless Process Drive Systems, Avantor®
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
MFLX77965-00EA 7290 EUR InStock
MFLX77965-00 MFLX77965-00-EU
Masterflex® I/P® Brushless Process Drive Systems, Avantor®
Pompe Pompes péristaltiques
Powerful, low-maintenance drives are versatile and cost-effective.
  • Flow rate 0.2 to 26 LPM with I/P tubing—flow rate depends on drive rpm, pump head, and tubing size
  • Digital interface with LED display shows percent speed with 1% resolution
  • Speed control via three-turn potentiometer for quick, easy adjustments
  • Easily control start/stop and reverse features via sealed keypad
  • Contructed of non-chip painted steel and aluminum IP55-rated housing
  • Brushless, maintenance-free motor offers ±0.25% speed control accuracy
  • Remote control available using analog
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SERVICES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité