L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Masterflex® L/S® Standard Long-Shaft Pump Heads, Avantor®
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
MFLX07013-10EA 382 EUR InStock
MFLX07013-10 MFLX07015-00 MFLX07015-10 MFLX07015-50 MFLX07016-00 MFLX07016-10 MFLX07024-00 MFLX07024-10
Masterflex® L/S® Standard Long-Shaft Pump Heads, Avantor®
Pompe Pump Heads Peristaltic Pump Heads
Ideal for fluid transfer applications requiring high accuracy and repeatability.
  • Standard heads are precision molded to accommodate a single size of tubing
  • Pump head is compact and simple in design with same side tubing entry/exit—perfect for space-limited applications
  • Standard heads are compact and easy to integrate into your OEM applications
This Standard pump head accepts a single tubing size to ensure optimal performance from your Masterflex pump. Use with Masterflex L/S pump drives requiring the long-shaft style pump head. These pump heads areMore Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité