Explosion-Proof NEMA Type C-Face Motors 47718
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
MFLX71006-30EA 0 EUR InStock
MFLX71006-30 MFLX71007-45 MFLX71007-35 MFLX71006-45 MFLX71006-05 MFLX71006-15 MFLX71006-25 MFLX71007-25 MFLX71007-15 MFLX71007-05
Explosion-Proof NEMA Type C-Face Motors 47718
Pompe Motors
For Class 1 Group C and D, Class 2 Group F and G locations.
  • Automatic overload protection stops and restarts motor in case of overload or overheating
  • UL-listed file no. E-12044
Motors are TEFC (models 70007-00 to -12 are TENV) and include an explosion-proof conduit box (shipped loose).
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité