Hand-Operated Drum Pumps, HDPE
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
MFLX06425-05EA 329 EUR InStock
MFLX06425-05
Hand-Operated Drum Pumps, HDPE
Pompe Pompes pour conteneur/transfert
Ideal for most acid/base or ionic salt applications.
  • Pump acids, alcohol, and alkalies from carboys, drums, or tanks
  • Self-cleaning ball valve ensures free flow and long pump life
This plastic hand-operated drum pump is ideal for pumping acids, alcohols, and alkalis. Constructed of all HDPE parts, this pump offers 6 strokes/gallon (2 strokes/liter). Order optional LDPE adapter to securely mount pump on drums. Adapter 06425-05 sold separately.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité