L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Eldex Low-Flow Piston Pump Systems
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
73150-02 73150-10 73150-12 73150-20 73150-40 73150-42 73150-50 73150-80
MFLX73150-02EA 6560 EUR InStock
MFLX73150-02 MFLX73150-10 MFLX73150-12 MFLX73150-20 MFLX73150-40 MFLX73150-42 MFLX73150-50 MFLX73150-80
Eldex Low-Flow Piston Pump Systems
Pompe Pompes HPLC
Remote flow rate control via analog signal or RS232 interface.
  • Optional liquid ends for expanded flow range
  • Smooth fluid delivery from intra RPM stepper motor control
  • Integrated piston wash
Extended flow ranges are possible by using up to three interchangeable liquid end assemblies. Software control of refill rates and compressibility compensation add to the versatility of the pumps and enhance pump performance. Precise metering is attained by a positive-displacement reciprocating piston assembly. The high-resolution stepper motor is used toMore Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité