Parker Hannifin Panel-Mount Needle Valves, PFA
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
98402-01 98402-02 06373-23 98402-03
MFLX98402-01EA 245 EUR InStock
MFLX98402-01 MFLX98402-02 MFLX06373-23 MFLX98402-03
Parker Hannifin Panel-Mount Needle Valves, PFA
Vannes Needle Valves
Easily control flow with PFA needle valves.
  • Constructed of chemically inert PFA
When used with fluoropolymer tubing, these valves complete a chemically inert fluid pathway.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité