L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Masterflex® Sanitary Fitting Clamps, PVDF, Avantor®
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
MFLX31811-00EA 120 EUR InStock
MFLX31811-00 MFLX31811-01 MFLX31811-02
Masterflex® Sanitary Fitting Clamps, PVDF, Avantor®
Pinces Clips pour tubes
Maintain sanitary conditions in your processes.
  • Ideal for general-purpose and single-use applications, to connect tubing with rest of system
  • Determine which connector type is needed for your application by contacting free technical application assistance*
  • Global market leader in range of materials for most extensive chemical compatibility
  • Single-use custom configuration solutions to minimise downtime
  • Regulatory approvals to match your unique application
  • Unique packaging options include individuals, packs, and kits for customer-friendly ordering and
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité