Saint Gobain® Plastic Luer-to-Sanitary Adapters
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
31200-50 40619-96
MFLX31200-50EA 50.9 EUR InStock
MFLX31200-50 MFLX40619-96
Saint Gobain® Plastic Luer-to-Sanitary Adapters
Raccords et connecteurs
Attach with just a twist!
  • Choose between polypropylene (PP) and PVDF material options
Standard connection type for syringes, plus ideal for many applications with small tubing. These Female luer lock x 3/4" mini sanitary adapters are available in either polypropylene or PVDF.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité