L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
John Guest acetal push-to-connect straight unions
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
34006-19 34006-32 34006-57 34006-58
MFLX34006-17EA 42.9 EUR InStock
MFLX34006-17 MFLX34006-18 MFLX34006-19 MFLX34006-32 MFLX34006-57 MFLX34006-58
John Guest acetal push-to-connect straight unions
Raccords et connecteurs
No need to buy two fitting halves.
  • Meet NSF and FDA compliance for food-grade applications
  • Quick-disconnect convenience for a wide variety of tubing material—including soft metals!
A single fitting offers secure connections and quick disconnection—no need to purchase two fitting halves. Simply push tubing past the O-ring to the internal tube stop—steel teeth on the collet grip tubing for leakproof connections. To disconnect, press collet against fitting body to disengage steel teeth— tubing slides right out.
Fittings work with semirigid plastic (More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité